Merck
438650
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloro-3-methylchromone
97%
別名:
6,8-Dichloro-3-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6Cl2O2
CAS番号:
分子量:
229.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
141-144 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=COc2c(Cl)cc(Cl)cc2C1=O
InChI
1S/C10H6Cl2O2/c1-5-4-14-10-7(9(5)13)2-6(11)3-8(10)12/h2-4H,1H3
InChI Key
PDDRNWBKVYJALI-UHFFFAOYSA-N
詳細
6,8-Dichloro-3-methylchromone is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)