Merck
438413
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムL-ラクタート 溶液
70 wt. % in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]4N[CH3CH(OH)CO2]
CAS番号:
分子量:
331.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
光学活性
[α]20/D −4.6°, neat
濃度
70 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.438
密度
0.987 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[C@H](O)C([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)