Merck
437506
Sigma-Aldrich
Dimethyltin diacetate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO2)2Sn(CH3)2
CAS番号:
分子量:
266.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[Sn](C)(C)OC(C)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)