Merck
437484
Sigma-Aldrich
Dichloro-methyl-octadecylsilane
95%
別名:
Methyl-octadecyl-dichlorosilane, Octadecyl-methyl-dichlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H40Cl2Si
CAS番号:
分子量:
367.51
Beilstein:
1774816
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
185 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
~25 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C19H40Cl2Si/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2,20)21/h3-19H2,1-2H3
InChI Key
GYWBHBXGYTYXRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)