Merck
437069
Supelco
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide
≥98%, ChiraSelect
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H2(NO2)2NH[CHCH(CH3)2]CONH2
CAS番号:
分子量:
300.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
製品種目
ChiraSelect
アッセイ
≥98%
光学活性
[α]20/D +14.0°, c = 2 in acetone
光学純度
ee: ≥99
mp
173-177 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m0/s1
InChI Key
ZTFFRKNPAXXEBL-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HPLCによるキラルアミノ酸の分析に役立ちます。D-アミノ酸とL-アミノ酸のほかフェニルアラニンとプロリンの類縁体の分離において分解能が改善される、マーフィー試薬のバリン類縁体です。また、これらの試薬の分離機構を理解する上でも役立ってきました。
法的情報
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)