Merck
436550
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-ethyl-1,5-pentanediamine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)3C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2NH2
CAS番号:
分子量:
186.34
Beilstein:
9261436
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
269 °C/750 mmHg (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CN)(CCC)CCCN
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)