Merck
436496
Sigma-Aldrich
N,N′-Dithiobisphthalimide
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H8N2O4S2
CAS番号:
分子量:
356.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
mp
225-229 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1N(SSN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
包装
Packaged in glass bottles