Merck
436461
Sigma-Aldrich
Trimethyl cis,cis-1,3,5-tripropyl-1,3,5-cyclohexanetricarboxylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H36O6
CAS番号:
分子量:
384.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES記法
CCC[C@]1(C[C@@](CCC)(C[C@@](CCC)(C1)C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
436461-BULK:
436461-1G:
436461-VAR:
436461-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)