Merck
434884
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), distearate terminated
average Mn ~2,300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
waxy solid (soft)
分子量
average Mn ~2,300
溶解性
H2O: insoluble
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(O)O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
アプリケーション
Hydrophobic, non-greasy, lubricating films. Dispersant for pigments.
物性
わずかな圧力で液化し、高い潤滑性を持っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)