Merck
434752
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-1-butene-co-1-hexene)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2CH2)x[CH2CH(C2H5)]y[CH2CH[(CH2)3CH3]]Z
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
注釈
95.5 % , ASTM D 2457)
melt index
3.5 g/10 min (190 °C/2.16kg)
含みます
antioxidant (varying amounts)
衝撃強度
>1450 g/mil (ASTM D 1709, dart drop, F50)
mp
92 °C (lit.)
転移温度
Tm 95 °C (DSC)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~2.0
延長
linear, ASTM D 882 - 350% (at break)
SMILES記法
C=C.CCC=C.CCCCC=C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Mono- or multilayer co-extruded cast films. Packaging seal layers and laminated film.
物性
Linear terpolymer.
Narrower molecular weight and composition distributions than obtained with conventional initiators. Good toughness and heat sealing properties.