Merck
434418
Sigma-Aldrich
Phenol-d6
≥99 atom % D
別名:
Hexadeuterophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5OD
CAS番号:
分子量:
100.15
Beilstein:
2255089
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
蒸気密度
3.24 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.36 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
≥99 atom % D
自己発火温度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-QNKSCLMFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
環境問題への応用で使用されます。
包装
切れ目付きアンプル入り
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)