Merck
434094
Sigma-Aldrich
(2-Methylene-1,3-propanediyl)bis[trichlorosilane]
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH2SiCl3)2
CAS番号:
分子量:
322.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
128-131 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)CC(=C)C[Si](Cl)(Cl)Cl