Merck
433772
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
別名:
1,1-Dibenzyloxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dibenzyloxytrimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH(OCH2C6H5)2
CAS番号:
分子量:
271.35
Beilstein:
2052397
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)