Merck
432024
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-1,4-methanonaphthalene-5,8-diol diacetate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O4
CAS番号:
分子量:
258.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)c2[C@H]3C[C@H](C=C3)c12
InChI
1S/C15H14O4/c1-8(16)18-12-5-6-13(19-9(2)17)15-11-4-3-10(7-11)14(12)15/h3-6,10-11H,7H2,1-2H3/t10-,11+
InChI Key
GHNDBDFQIQQOER-PHIMTYICSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3