Merck
43160
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-phenyl-2-oxazoline
≥97.0% (31P-NMR)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H22NOP
CAS番号:
分子量:
407.44
Beilstein:
6156936
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (31P-NMR)
光学活性
[α]20/D +29.5±3°, c = 1% in chloroform
mp
89-93 °C
SMILES記法
C1OC(=N[C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H22NOP/c1-4-12-21(13-5-1)25-20-29-27(28-25)24-18-10-11-19-26(24)30(22-14-6-2-7-15-22)23-16-8-3-9-17-23/h1-19,25H,20H2/t25-/m1/s1
InChI Key
OKUTYUNUKKPYJS-RUZDIDTESA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
43160-VAR:
43160-100MG:
43160-500MG:
43160-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)