Merck
429996
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,5-dichloroterephthalate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8Cl2O4
CAS番号:
分子量:
263.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
SMILES記法
COC(=O)c1cc(Cl)c(cc1Cl)C(=O)OC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)