Merck
428574
Sigma-Aldrich
Dilithium tetrabromocuprate(II) solution
別名:
di-Lithium tetrabromocuprate(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2CuBr4
CAS番号:
分子量:
397.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
bp
65-67 °C
密度
0.911 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].[Li+].Br[Cu--](Br)(Br)Br
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)