Merck
428213
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-propylene)
average Mw ~28,700, average Mn ~9,100 (GPC vs. polyethylene stds.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(CH3)]X(CH2CH2)Y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
分子量
average Mn ~9,100 (GPC vs. polyethylene stds.)
average Mw ~28,700
硬度
30 dmm (Penetrometer, ASTM D 5)
粘度
200 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
転移温度
Tg −22 °C
softening point 135 °C (ring and ball, ASTM E 28)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=C.CC=C
InChI
1S/C3H6.C2H4/c1-3-2;1-2/h3H,1H2,2H3;1-2H2
InChI Key
HQQADJVZYDDRJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Base polymer in hot melt adhesives and paper-laminating, extender and viscosity modifier in caulks and sealants and waterproofing agent in wire and cable applications.
Low odor, good heat stability, low color and broad compatibility with elastomers, plastics and tackifying resins.
物理的形状
Amorphous copolymer.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)