Merck
427756
Sigma-Aldrich
Boron sub-2,3-naphthalocyanine chloride
Dye content 75 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H18BClN6
CAS番号:
分子量:
580.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 75%
mp
270-276 °C (lit.)
λmax
673 nm
SMILES記法
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6cc7ccccc7cc6c(nc2c8cc9ccccc9cc38)n15)c%10cc%11ccccc%11cc4%10
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)