Merck
426962
Supelco
Poly(4-ethylstyrene-co-divinylbenzene)
mean pore size 100 Å, 300-1200 μm particle size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
形状
beads
マトリックス
Poly(4-ethylstyrene-co-divinylbenzene)
粒径
300-1200 μm
ポアサイズ
100 Å mean pore size
55 % porosity
密度
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
官能基をまったく含みません。極性溶媒から溶解性有機物を除去するのに使用される高分子吸着剤です。大型有機分子を高速で吸着/脱着します。150°Cまでの耐劣化性を備えています。メタノールは優れた再生剤です。
アプリケーション
Porous beads for adsorbing various soluble organics from polar solvents. Separates aromatic compounds from hydroxylic solvents such as aliphatic alcohols. Steroids and emulsifiers are also adsorbed.
特徴および利点
官能基をまったく含みません。150°Cまでの耐劣化性を備えています。大型有機分子を高速で吸着/脱着します。メタノールは優れた再生剤です。
物理的形状
Hard porous polymeric adsorbent beads.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
426962-BULK:
426962-100G:
426962-500G:
426962-VAR:
試験成績書(COA)