Merck
426695
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-methacrylic acid) sodium salt
melt index 3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2CH2)x[CH2C(CH3)(CO2R)]y, R = H or Na
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
melt index
3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
引張衝撃
1,670 kJ/m2± (23°C)(ASTM D 1822S)
硬度
60 (Shore D)
転移温度
softening point 78 °C (Vicat, ASTM D 1525-70)
Tm 81-96 °C (DTA)
密度
0.94 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].C=C.CC(=C)C([O-])=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Golf ball covers, auto rub strips, athletic shoe soles, ski boots and cosmetic packaging.
特徴および利点
Excellent impact strength and optical properties. Foamable, abrasion and solvent resistant and exhibits adhesion to various materials.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
426695-VAR:
426695-500G:
426695-BULK:
426695-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)