Merck
426407
Sigma-Aldrich
4-ブチルベンズアルデヒドジエチルアセタール
technical, 90%
別名:
4-ブチル-α,α-ジエトキシトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3C6H4CH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
236.35
Beilstein:
5524651
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCc1ccc(cc1)C(OCC)OCC
InChI
1S/C15H24O2/c1-4-7-8-13-9-11-14(12-10-13)15(16-5-2)17-6-3/h9-12,15H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
VZIJDIWCWDYVFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Butylbenzaldehyde diethyl acetal is a benzaldehyde dialkyl acetal. Acetals are organic compounds derived from aldehydes which contain two single-bonded oxygen atoms attached to the same carbon atom.
アプリケーション
4-Butylbenzaldehyde diethyl acetal may be used as a starting material in the synthesis of 4-butylbenzaldehyde and 4-butylbenzyl bromide.
その他情報
Remainder ethyl 4-butylbenzoate
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
426407-VAR:
426407-BULK:
426407-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francis Giraud et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 24(5), 1067-1075 (2009-06-27)
A new series of 1-benzyl-3-(imidazol-1-ylmethyl)indoles were synthesized according to a previous 3D-QSAR predictive model and assayed for their antiparasitic activity upon Leishmania mexicana promastigotes. The biological results obtained for these twelve molecules showed an IC(50) ranging from 2.3 to 32