Merck
425680
Sigma-Aldrich
ユウロピウム(III)トリフルオロメタンスルホナート
98%
別名:
ユウロピウム(III)トリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)3Eu
CAS番号:
分子量:
599.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
core: europium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Eu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Eu/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
TWNOVENTEPVGEJ-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
シリルエノ-ルエ-テルとアルデヒドとのアルド-ル反応に用いられる水に安定なLewis酸です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
425680-VAR:
425680-BULK:
425680-5G:
425680-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wilko Duprez et al.
PloS one, 10(7), e0133805-e0133805 (2015-08-01)
Antibacterial drugs with novel scaffolds and new mechanisms of action are desperately needed to address the growing problem of antibiotic resistance. The periplasmic oxidative folding system in Gram-negative bacteria represents a possible target for anti-virulence antibacterials. By targeting virulence rather
Atsuko Masuya-Suzuki et al.
ChemistryOpen, 10(1), 46-55 (2021-01-22)
We prepared Ln(III) (Ln=Eu, Gd, and Yb) complexes with a tripodal Schiff base, tris[2-(5-methylsalicylideneimino)ethyl]amine (H3 L) and studied their photophysical properties. Upon ligand excitation, YbL showed Yb(III)-centered luminescence in the near-infrared region. While the overall quantum yield (0.60(1)%) of YbL
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)