Merck
425524
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(trifluoromethylsulfonyloxy)-1-cyclopentene-1-carboxylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11F3O5S
CAS番号:
分子量:
288.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
74 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)