Merck
425354
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenoxyacetaldehyde diethyl acetal
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4OCH2CH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
240.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
292-294 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(COc1ccc(OC)cc1)OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-13(16-5-2)10-17-12-8-6-11(14-3)7-9-12/h6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3
InChI Key
XWIJNGRJPFEZIF-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Methoxyphenoxyacetaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves