Merck
424943
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-[(methylamino)carbonyl]hydrazinecarboxylate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NHCONHNHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
141-144 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)NNC(=O)NC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)