Merck
423831
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine N′-methoxy-N′-methylamide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CON(OCH3)CH3
CAS番号:
分子量:
274.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]23/D −25.5°, c = 2 in methanol
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
密度
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CON(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-9(2)8-10(11(16)15(6)18-7)14-12(17)19-13(3,4)5/h9-10H,8H2,1-7H3,(H,14,17)/t10-/m0/s1
InChI Key
IKRXSZUARJIXLZ-JTQLQIEISA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)