Merck
423033
Sigma-Aldrich
N-(Phenoxycarbonyl)-L-valine methyl ester
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NHCO2C6H5)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
251.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
光学活性
[α]21/D −36°, c = 1 in ethanol
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](NC(=O)Oc1ccccc1)C(C)C
包装
Packaged in glass bottles
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)