Merck
422657
Sigma-Aldrich
4,5-Dichlorophthalamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2-1,2-(CONH2)2
CAS番号:
分子量:
233.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1C(N)=O
InChI
1S/C8H6Cl2N2O2/c9-5-1-3(7(11)13)4(8(12)14)2-6(5)10/h1-2H,(H2,11,13)(H2,12,14)
InChI Key
KGIXKEAUEDTQOE-UHFFFAOYSA-N
詳細
4,5-Dichlorophthalamide (4,5-dichloro-1,2-benzenedicarboxamide) is a phthalamide derivative. It has been synthesized from 5,6-dichloro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione and characterized by 1H ,13C-NMR and IR spectra.
アプリケーション
4,5-Dichlorophthalamide (4,5-dichloro-1,2-benzenedicarboxamide) may be used as a starting material in the synthesis of 4,5-dichloro-1,2-dicyanobenzene.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
422657-BULK:
422657-VAR:
422657-5G:
422657-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of water soluble PEGylated (copper) phthalocyanines via Mitsunobu reaction and Cu (i)-catalysed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) click chemistry.
Li M, et al.
Polym. Chem., 4(16), 4405-4411 (2013)