Merck
422568
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentonic acid γ-lactone 3,5-dibenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H14F2O6
CAS番号:
分子量:
376.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
光学活性
[α]25/D +62°, c = 1 in ethyl acetate
mp
117-119 °C (lit.)
SMILES記法
FC1(F)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)OC1=O
アプリケーション
Useful for the preparation of difluorinated pyrimidine nucleosides.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 565-565 (1992)