Merck
421251
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxy-5-ethylpyrimidine
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O2
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1c(O)ncnc1O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)