Merck
420905
Supelco
QUILON® S chromium complex solution
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H35Cl4Cr2O3
CAS番号:
分子量:
545.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
濃度
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
bp
~82 °C
mp
−35 °C
密度
0.924 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC1=[O][Cr](Cl)(Cl)O[Cr](Cl)(Cl)O1
法的情報
DuPont社の製品です。
QUILON is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)