Merck
420689
Sigma-Aldrich
N-[Bis(methylthio)methylene]-p-toluenesulfonamide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2N=C(SCH3)2
CAS番号:
分子量:
275.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
109-111 °C (lit.)
SMILES記法
CS\C(SC)=N\S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)