Merck
420425
Sigma-Aldrich
ホスファゼン塩基 P2-Et
98%
別名:
1-エチル-2,2,4,4,4-ペンタキス(ジメチルアミノ)-2λ5、4λ5-カテナジ(ホスファゼン), テトラメチル(トリス(ジメチルアミノ)ホスホラニリデン)リン酸トリアミド-Et-イミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2N]3P=NP(=NC2H5)[N(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
339.40
Beilstein:
7485991
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN=P(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H35N7P2/c1-12-13-20(15(2)3,16(4)5)14-21(17(6)7,18(8)9)19(10)11/h12H2,1-11H3
InChI Key
CFUKEHPEQCSIOM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)