Merck
420212
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Acetoxy-3,3-dimethylbutyronitrile
99%
別名:
(R)-1-Cyano-2,2-dimethyl-1-propyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH(O2CCH3)CN
CAS番号:
分子量:
155.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +106°, c = 5 in chloroform
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H](C#N)C(C)(C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)