Merck
420131
Sigma-Aldrich
(+)-ジイソプロピル-O,O′-ビス(トリメチルシリル)-L-タートラート
99%, ChiraSelect reagent
別名:
(+)-O,O′-ビス(トリメチルシリル)-L-酒石酸ジイソプロピルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH[OSi(CH3)3]CO2CH(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
378.61
Beilstein:
3620696
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
製品種目
ChiraSelect
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +57°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105-107 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)OC(=O)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C16H34O6Si2/c1-11(2)19-15(17)13(21-23(5,6)7)14(22-24(8,9)10)16(18)20-12(3)4/h11-14H,1-10H3/t13-,14-/m1/s1
InChI Key
WTAZEIUCUCCYIA-ZIAGYGMSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David Holzberg et al.
The Journal of biological chemistry, 278(41), 40213-40223 (2003-07-02)
The transcription factor activator protein (AP)-1 plays crucial roles in proliferation, cell death, and the immune response. c-JUN is an important component of AP-1, but only very few c-JUN response genes have been identified to date. Activity of c-JUN is