Merck
419990
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Neomenthyl acetate
99%
別名:
(+)-(1S,2S,5R)-Neomenthyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O2
CAS番号:
分子量:
198.30
Beilstein:
2208504
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +48°, c = 8 in benzene
bp
81 °C/3 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OC(C)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)