Merck
419664
Sigma-Aldrich
Allyl 2,4,6-tribromophenyl ether
98%
別名:
1,3,5-Tribromo-2-(2-propen-1-yloxy)benzene, 2,4,6-Tribromophenyl allyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br3C6H2OCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
370.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c1
InChI
1S/C9H7Br3O/c1-2-3-13-9-7(11)4-6(10)5-8(9)12/h2,4-5H,1,3H2
InChI Key
RZLLIOPGUFOWOD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
419664-VAR:
419664-250G:
419664-BULK:
419664-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinjing Ma et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 267, 115497-115497 (2020-09-06)
The study aimed to investigate temporal trends of "old" and "new" persistent halogenated organic pollutants (HOPs) in Taihu Lake, the third largest freshwater lake in China, and the associated health risks. Five fish species were consecutively collected from the lake