Merck
419451
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloro-6-fluorocinnamic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
200.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
97%
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1c(F)cccc1Cl
その他情報
Contains varying amounts of anhydride