Merck
417416
Sigma-Aldrich
1-(5-Chloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(OH)(CH3)COCH2COC6H5
CAS番号:
分子量:
288.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
120-123 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(O)c(cc1Cl)C(=O)CC(=O)c2ccccc2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)