Merck
415227
Sigma-Aldrich
Magnesium pyrophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg2P2O7
CAS番号:
分子量:
204.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
密度
2.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg].OP(O)(=O)OP(O)(O)=O