Merck
415073
Sigma-Aldrich
Magnesium tungstate
−325 mesh, 99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgWO4
CAS番号:
分子量:
272.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
粒径
−325 mesh
SMILES記法
[Mg++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.4O.W/q+2;;;2*-1;
InChI Key
DJZHPOJZOWHJPP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
415073-50G:
415073-VAR:
415073-10G:
415073-BULK:
試験成績書(COA)