Merck
414468
Sigma-Aldrich
N-(4-フェニルベンジリデン)ベンジルアミン
97%
別名:
N-(4-ビフェニリルメチレン)ベンジルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H17N
CAS番号:
分子量:
271.36
Beilstein:
3303002
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
アッセイ
97%
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES記法
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
InChI Key
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N