Merck
414042
Sigma-Aldrich
N-(2,6-Dimethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid
97%
別名:
HIDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3NHCOCH2N(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
294.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)