Merck
413372
Sigma-Aldrich
[3-[Tri(ethoxy/methoxy)silyl]propyl]urea solution
50 wt. % in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(RO)3Si(CH2)3NHCONH2, R = -CH3 or -CH2CH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
濃度
50 wt. % in methanol
屈折率
n20/D 1.39
密度
0.91 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)