Merck
413127
Sigma-Aldrich
Ditetradecyl 3,3′-thiodipropionate
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S[CH2CH2CO2(CH2)13CH3]2
CAS番号:
分子量:
570.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
mp
48-53 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
アプリケーション
Antioxidant
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)