Merck
411841
Sigma-Aldrich
trans-β-Nitro-2-(trifluoromethyl)styrene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH=CHNO2
CAS番号:
分子量:
217.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99%
mp
63-66 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1C(F)(F)F
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)