Merck
411833
Sigma-Aldrich
N,N′-(Oxydi-4,1-phenylene)bisacetamide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CONHC6H4)2O
CAS番号:
分子量:
284.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
230-231 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(C)=O)cc2)cc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)