Merck
411418
Sigma-Aldrich
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2CHP(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
188.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Packaged in glass bottles
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)