Merck
411221
Sigma-Aldrich
2,2′,6,6′-Tetrabromobisphenol A diallyl ether
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C[C6H2(Br)2OCH2CH=CH2]2
CAS番号:
分子量:
624.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(c1cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c1)c2cc(Br)c(OCC=C)c(Br)c2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qian S Liu et al.
Environmental science & technology, 54(10), 6262-6271 (2020-04-22)
Tetrabromobisphenol A (TBBPA), the most widely used brominated flame retardant, is reported to potentially possess risks in inducing obesity or obesity-related metabolic diseases. Considering the increasing environmental contamination of TBBPA analogues and their high structural similarities to the parent compound